Learn More
CleanSpace™ Demi-masque Halo pour assemblage PAPR
Code produit 15910042 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15910042 L 1 pièce
15900042 M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15910042 Fournisseur CleanSpace™ Code fournisseur CS3005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.67€
    96.50€ / 1 pièces
    Économisez 29.17€
    23% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécialement conçu pour compléter le système CleanSpace Halo et se clipser rapidement sur les unités d’alimentation. Les demi-masques sont en silicone souple qui se moule facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique.
  • Utilisé avec la solution révolutionnaire CleanSpace Halo : léger, pas de tuyaux ni de ceintures
  • Demi-masques disponibles en 3 tailles pour faciliter une bonne étanchéité et un ajustement confortable
  • Matériaux : Coussin en silicone souple, clips en nylon et polycarbonate (valve d’expiration)
  • Adaptateur de test d’ajustement de masque disponible pour les tests d’ajustement TSI Portacount™
  • Retrait facile
  • Compatibles avec la plupart des protocoles de nettoyage et de désinfection
  • Transparence et communication facilitée
Spécification
Certifications/Conformité AS/NZS1716 : 2012
Certifications / conformité (Europe) EN 12942
Type de produit Demi-masque PAPR
Dimensions L
Modèle du masque / du casque Demi masque uniquement
À utiliser avec (application) Établissements de soins de santé primaires, production pharmaceutique, laboratoires, établissements de recherche sur les animaux et intervenants en situation d’urgence ou de catastrophe
Évaluation de la sécurité intrinsèque (IS) Non
Modèle CS3005
Si vous avez besoin d’un équipement de sécurité intrinsèque, veuillez consulter les certifications de sécurité intrinsèque de votre site. Ces demi-masques ne sont PAS certifiés intrinsèquement sûrs.