Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ronds Boston transparents avec bouchons phénoliques noirs
Le verre sodocalcique de type III rond Boston transparent est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons phénoliques noirs fixés pour maintenir la propreté
23.00€ - 73.80€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre (type 3) |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Joint de fermeture | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Joint de fermeture | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16154447
|
Fisherbrand™
FB02911782 |
1 oz. | 30 ml | Cône en polyéthylène |
73.80€
48 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16164447
|
Fisherbrand™
FB02911783 |
2 oz. | 60 ml | Cône en polyéthylène |
32.05€
24 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16144427
|
Fisherbrand™
FB02911759 |
4 oz. | 120 ml | Caoutchouc |
45.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16174447
|
Fisherbrand™
FB02911784 |
4 oz. | 120 ml | Cône en polyéthylène |
52.80€
24 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16184447
|
Fisherbrand™
FB02911785 |
8 oz. | 240 ml | Cône en polyéthylène |
27.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16154427
|
Fisherbrand™
FB02911760 |
8 oz. | 240 ml | Caoutchouc |
23.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16174417
|
Fisherbrand™
FB02911750 |
16 oz. | 480 ml | Cône en polyéthylène |
41.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16124427
|
Fisherbrand™
FB02911755 |
16 oz. | 480 ml | Caoutchouc |
35.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16134427
|
Fisherbrand™
FB02911758 |
32 oz. | 950 ml | Caoutchouc |
48.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16184417
|
Fisherbrand™
FB02911751 |
32 oz. | 950 ml | Cône en polyéthylène |
47.90€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Le verre sodocalcique Boston rond, transparent, de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionné dans des boîtes pratiques avec bouchons en phénol noirs intégrés pour garantir la propreté
- Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
- Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés, corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
- Le verre (flint) transparent est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
- Sensibles à l’environnement - aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Spécification
Transparent | |
Noir | |
Étroit | |
Phénolique |
Verre (type 3) | |
Oui | |
Flacon rond Boston |