Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits transparents en forme de C non stériles Immuno
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide grâce à ces plaques à 96 puits non stériles, disponibles dans une grande variété de surfaces de liaison.
Marque: Thermo Scientific™ 446140
102.93 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.88000kg
Alert:
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Description
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide grâce aux plaques à 96 puits transparents en forme de C non stériles Thermo Scientific™ Immuno, qui incluent les plaques Nunc™, Immulon™ et Microtiter™. Choisissez parmi une variété de surfaces de liaison pour des dosages colorimétriques fiables et reproductibles.
Plaques pour matières solides 96 puits
- Polystyrène transparent
- Choix de quatre surfaces pour une fixation optimale
- Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces
- PolySorp pour l’adsorption de molécules hydrophobes
- MaxiSorp est hydrophile et idéal pour les tests sur anticorps en sandwich
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre. 446612, avec certificat.
Spécification
Aucun code-barres | |
No | |
Sans couvercle | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrène | |
250 μl | |
PolySorp | |
60 | |
Néant | |
C96 |
Hydrophobe | |
Étalon | |
Colorimétrique | |
60 boîtes | |
Microplaque | |
96 | |
Non stérile | |
Rond | |
5 | |
Lipides |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.