Learn More
Masterflex™ Tubulure en PVC sans DEHP Cleargreen™
Éliminez le transfert des odeurs sur les échantillons grâce à cette tubulure en PVC. La tubulure en PVC Cleargreen™ sans DEHP est idéale pour les applications agro-alimentaires, pharmaceutiques, environnementales et les applications générales de laboratoire.
41.40€ - 67.10€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA, USP classe VI, compatible 3 A, conforme à Reach et à RoHS |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PVC |
Longueur totale (métrique) | 15,24 m |
Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11779629
|
Masterflex™
96605-20 |
3,2 mm |
41.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11799629
|
Masterflex™
96605-24 |
6,3 mm |
67.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Inodore, sans phtalate et translucide.
- Faible absorption d’eau, faibles substances extractibles
- Certifications : Approuvée par la FDA, conforme aux normes USP classe VI, compatible 3A, conforme au règlement REACH
- Plage de températures : –50 à 74°C
- Stérilisation : Autoclave ou oxyde d’éthylène
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA, USP classe VI, compatible 3 A, conforme à Reach et à RoHS | |
PVC | |
1,6 mm | |
-50deg;C | |
Stérile | |
74°C |
Autoclavables | |
15,24 m | |
Recherche en laboratoire, applications agroalimentaires, pharmaceutiques, environnementales et de laboratoire générales | |
1/boîte | |
Translucide |