Learn More
Clebopride Malate, Mikromol™
Code produit. 30049844
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 30049844
Marque: Mikromol MM3600.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clebopride Malate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clebopride malate
CAS 57645-91-7
Noms d’analytes ou de composants Clebopride malate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H24 Cl N3 O2 . C4 H6 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Clebopride malate, 4-Amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chloro-2-methoxybenzamide acid (RS)-2-hydroxybutanedioate
Formule InChI InChI=1S/C20H24ClN3O2.C4H6O5/c1-26-19-12-18(22)17(21)11-16(19)20(25)23-15-7-9-24(10-8-15)13-14-5-3-2-4-6-14;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2-6,11-12,15H,7-10,13,22H2,1H3,(H,23,25);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CCN(Cc3ccccc3)CC2.OC(CC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC 4-amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chloro-2-methoxybenzamide;2-hydroxybutanedioic acid
Poids moléculaire (g/mol) 507.96
Quantité 100 mg
Poids de la formule 507.1772 g/mol