Learn More
Fisherbrand™ Clips
Les clips sont parfaits pour faciliter le chargement et le retrait des tubes.
4.10€ - 7.75€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12318458
|
Fisherbrand™
|
Pour tubes de 15 à 17 mm |
7.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12328458
|
Fisherbrand™
|
Pour tubes de 27 à 30 mm |
7.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12308458
|
Fisherbrand™
|
Pour tubes de 8 à 11 mm |
4.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour tubes de diamètre 27–30 mm
- Vendu à l’unité
- La gamme d’accessoires peut également être autoclavée et permet un chargement et un retrait faciles des tubes
Spécification
Clip |