Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes au format 384, à filtre ClipTip™
Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ format 384 sont conçues pour les applications de microplaques au format 384, en association avec les pipettes électroniques E1-ClipTip.
779.00€ - 819.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Format | Rack |
Conditionnement | 10 x 384 pointes / rack |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15942021
|
Thermo Scientific™
94420073 |
ClipTip 384 12,5 Ext, avec filtre, Stérile, Rack | 12,5 μl | Rose | Stériles et prêtes pour PCR |
779.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15226293
|
Thermo Scientific™
94420053 |
ClipTip 384 12,5, avec filtre, Stérile, Rack | 12,5 μl | Rose | Stérile et prêts pour la PCR |
819.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15256293
|
Thermo Scientific™
94420103 |
ClipTip 384 30, avec filtre, stérile, râtelier | 30 μl | Violet | Stériles et prêtes pour PCR |
819.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15286293
|
Thermo Scientific™
94420153 |
ClipTip 384 125, avec filtre, Stérile, Rack | 125 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
809.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ format 384 sont conçues pour les applications de microplaques au format 384, en association avec les pipettes électroniques E1-ClipTip. Dotés d’un mécanisme innovant de fixation à embout ‘snap and seal’, les cônes de pipettes assurent une force légère grâce à un accessoire à pointe sécurisée, permettant une plus grande efficacité et une plus grande confiance dans votre travail.
Caractéristiques principales :
- Toutes les pointes ClipTip de format 384 sont dotées d’un mécanisme de fixation de pointe à fermeture étanche par clipsage ‘Snap and Seal’ qui garantit une fixation de pointe ergonomique et sûre
- Chaque pointe est munie de petites protubérances qui s’enclenchent sur la bride de fixation de la pointe de la pipette
- Idéal pour les applications de microplaques au format 384
- Les pointes à filtre sont idéales pour les tests sensibles, tels que la PCR, et avec des échantillons critiques pour prévenir les contaminations croisées
Qualité éprouvée
- Certifié exempt de contamination par la RNase, la DNase, l’ADN, les inhibiteurs de PCR, l’ATP et les endotoxines
Gamme de pointes polyvalente
- Volumes du format 96 : 12,5, 20, 50, 200, 300, 1 000 et 1 250 μl
- Volumes du format 384 : 12,5, 30 et 125μl
- Pointes longues disponibles pour les volumes de 12,5 et 300 μl permettant une meilleure portée avec des consommables de laboratoire spécifiques
Traçabilité immédiate
- Chaque insert de pointe possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement la couleur des pipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip à l’insert de rack pour pointes de pipettes ClipTip correspondant
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
À filtre | |
Non autoclavable | |
10 x 384 pointes / rack | |
Stériles et prêtes pour PCR |
Stérile | |
Rack | |
ClipTip™ |