Learn More
Kit de test de protocole CLP pour analyse ICP, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15401347
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15401347
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035406.KS
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau CLP Protocol Test Kit for ICP Analysis
Numéro MDL MFCD00146473
Numéro UN UN3264
Quantité 1 de chaque
Qualité Specpure