missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CLPTM1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16599581
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16599581 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16599581 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA596750

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MAAAQEADGA RSAVVAAGGG SSGQVTSNGS IGRDPPAETQ PQNPPAQPAP NAWQVIKGVL FRIFIIWAIS SWFRRGPAPQ DQAGPGGAPR VASRNLFPKD TLMNLHVYIS EHEHFTDFNA TSALFWEQHD LVYGDWTSGE NSDGCYEHFA ELDIPQSVQQ NGSIYIHVYF TKSGFHPDPR QKALYRRLAT VHMSRMINKY KRRRFQKTKN LLTGETEADP EMIKRAEDYG PVEVISHWHP NITINIVDDH TPWVKGSVPP PLDQYVKFDA VSGDYYPIIY; Positive Samples: Mouse kidney, Mouse brain, Rat brain; Cellular Location: Membrane, Multi-pass membrane protein.

CLPTM1 may play a role in T-cell development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CLPTM1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 2.4 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression CLPTM1
Numéro d’ordre du gène O96005, Q8VBZ3
Alias de gène cleft lip and palate associated transmembrane protein 1; cleft lip and palate transmembrane protein 1; Cleft lip and palate transmembrane protein 1 homolog; CLPTM1; CLPTM1, transmembrane protein; HS9; N14; Thymic epithelial cell surface antigen
Symboles de gène(s) CLPTM1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human CLPTM1 (NP_0012851).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1209, 292696, 56457
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.