missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CMTM3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13462967
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13462967 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13462967 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528848

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene belongs to the chemokine-like factor gene superfamily, a novel family that is similar to the chemokine and the transmembrane 4 superfamilies of signaling molecules. This gene is one of several chemokine-like factor genes located in a cluster on chromosome 16. Alternatively spliced transcript variants containing different 5' UTRs, but encoding the same protein, have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CMTM3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.76 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression CMTM3
Numéro d’ordre du gène Q96MX0
Alias de gène 9430096L06Rik; AI413895; BNAS2; chemokine-like factor super family 3; chemokine-like factor superfamily member 3; CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 3; CKLF-like MARVEL transmembrane domain containing 3; CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 3; CKLFSF3; CMTM3
Symboles de gène(s) CMTM3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human CMTM3. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 123920
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.