Learn More
CMTM5, Mouse anti-Human, Clone: 2G1-6B10, Abnova™
Code produit 16167313
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16167313 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16167313 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00116173M01.100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Sequence: MLSARDRRDRHPEEGVVAELQGFAVDKAFLTSHKGILLETELALTLIIFICFTASISAYMAAALLEFFITLAFLFLYATQYYQRFDRINWPCLDFLRCVSAIIIFLVVSFAAVTSRDGAAIAAFVFGIILVSIFAYDAFKIYRTEMAPGASQGDQQ
Spécification
Antigène CMTM5
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 2G1-6B10
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Expression CKLF-like MARVEL transmembrane domain containing 5
Numéro d’ordre du gène BC013109
Alias de gène CKLFSF5/FLJ37521
Symboles de gène(s) CMTM5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène CKLFSF5 (AAH13109, 1 a.a. ∼ 156 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 116173
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Isotype IgG1 κ