Learn More
Cytiva Kit de filtres grossiers
Pour le chargement à grand volume / répété d’échantillons clarifiés
Marque: Cytiva 11-0012-53
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Le kit de filtres grossiers Tricorn 5 et 10 est utilisé pour le chargement à grand volume / répété d’échantillons clarifiés afin de réduire le risque d’obstruction en combinaison avec les milieux de capture. Les kits de filtre et de filtres grossiers comprennent des adaptateurs supérieurs et inférieurs, des filtres inférieurs et des joints toriques en EPDM (cinq pièces de chaque).- Les colonnes Tricorn sont conçues pour la chromatographie liquide à haute résolution de biomolécules effectuées à des pressions moyennes à élevées. Ils conviennent à une utilisation avec des milieux de haute performance, tels que Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade et SOURCE.
- Les colonnes sont disponibles avec des diamètres intérieurs de 5 et 10 mm, et en longueurs de 20 à 200 mm. Des longueurs de colonne de 300 et 600 mm sont également disponibles pour les colonnes de 10 mm de diamètre. La conception et les dimensions des colonnes les rendent particulièrement utiles pour les étapes de sélection et de polissage dans la purification des protéines.
- Les tubes en verre revêtus de film plastique protègent les personnes présentes dans le laboratoire contre toute blessure en cas de chute ou d’utilisation de la colonne en dehors de ses spécifications.
Spécification
Colonnes Tricorn 5 | |
Kit de filtres grossiers | |
1 kit |
Éthylène-propylène-diène, polyéthylène | |
Adaptateurs supérieurs et inférieurs, filtres inférieurs et joints toriques en EPDM (cinq de chaque). |