Learn More
Borure de cobalt, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cobalt boride |
| Couleur | Gris |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Odeur | Odorless |