Learn More
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate |
| Point de fusion | 298°C |
| Quantité | 50 g |
| Formule linéaire | (CH3COO)2Co · 4H2O |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 3731397 |
| Poids de la formule | 249.08g/mol |
| Qualité | Réactif |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Aspect | Crystals |
| Afficher plus |