Learn More
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, certification AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10716671 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
Code produit. 10716671
Marque: Fisher Chemical C/6560/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7791-13-1
Formule moléculaire Cl2CoH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 237.92
Numéro MDL MFCD00149652
Clé InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Point de fusion 86°C
Couleur Rouge à violet
pH 4.6
Forme physique Cristallin solide
Quantité 100 g
Poids de la formule 237.93g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique