Learn More
Citrate de cobalt(II) dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11481087
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11481087
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24088.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6424-15-3 | C12H20Co3O16 | 597.076 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6424-15-3
Formule moléculaire C12H20Co3O16
Poids moléculaire (g/mol) 597.076
Numéro MDL MFCD02684007
Clé InChI SKMIIAIULKZNRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt ii citrate dihydrate
CID PubChem 131882668
Nom IUPAC cobalt ; 2-hydroxypropane-1,2,3-acidetricarboxylique ; dihydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.O.[Co].[Co].[Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) citrate dihydrate
Point de fusion ∼150°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 591.02 (554.99 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%