Learn More
Oxyde de cobalt(II,III), Puratronic™, 99,9985 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11300959
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11300959
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010695.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
It is used in artificial photosynthesis. It is used as a magnetic semiconductor. It is also employed in supercapacitors and lithium-ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-06-1
Formule moléculaire Co3O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.80
Numéro MDL MFCD00010939
Clé InChI UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
CID PubChem 11651651
Nom IUPAC oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II,III) oxide
Point de fusion 900°C (decomposition)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2429
Informations sur la solubilité Insoluble in water.Soluble in acids and alkalies.
Poids de la formule 240.8
Pourcentage de pureté 99.9985%
Qualité Puratronic
Densité 6.11 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II,III) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cobalt oxide