Learn More
Nitrate de cobalt(II) hexahydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-46456 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10461641
Marque: Thermo Scientific Acros 219211000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-22-9
Formule moléculaire CoH12N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 291.03
Numéro MDL MFCD00149647
Clé InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
CID PubChem 24821
ChEBI CHEBI:86214
Nom IUPAC dinitrate de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Point de fusion 55.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Marron à rouge
Forme physique Poudre ou puces cristallines
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire Co(NO3)2·6H2O
Merck Index 15, 2428
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 291.02
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.88
Densité 1.8800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.