Learn More
Nitrate de cobalt(II) hexahydraté, AC, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407403
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 11307888
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036418.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
À utiliser comme additif de batterie, dans la fabrication de pigments et d’encres invisibles, pour la décoration du grès et de la porcelaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications :
  • Comme additif de batterie, fabrication de pigments de cobalt et d’encres invisibles, décoration de grès et de porcelaine, et préparation de catalyseurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-22-9
Formule moléculaire CoH12N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 291.03
Numéro MDL MFCD00149647
Clé InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
CID PubChem 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Point de fusion 55°C to 56°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Rouge
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0-102.0%
Informations sur la solubilité Very soluble in water,alcohol,and most organic solvents.
Nom IUPAC dinitrate de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
Poids de la formule 291.04 (182.94 Anhydrous)
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.52
Aspect Red crystalline powder
Densité 1.87 g/cm3