Learn More
Hydrate de tétrafluoroborate de cobalt(II), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322618
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11322618
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 023142.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26490-63-1
It is a cobalt salt. It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26490-63-1
Numéro MDL MFCD00016012
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 232.54 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 96%
Sensibilité Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate