Learn More
Thiocyanate de cobalt(II), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Cobalt(II) thiocyanate is best known for Scott test, which is a proven screening test for the presence of cocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiocyanate de cobalt(II) est le mieux connu pour le test Scott, qui est un test de dépistage éprouvé de la présence de cocaïne.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
Le thiocyanate de cobalt(II) est le mieux connu pour le test Scott, qui est un test de dépistage éprouvé de la présence de cocaïne.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) thiocyanate |
Odeur | Odorless |
Formule linéaire | Co(SCN)2 |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN3077 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 175.1 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cobalt(II) thiocyanate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Thiocyanic acid, cobalt(2+) salt