Learn More
Sulfure de cobalt(IV), 99,5 % (base métallique à l’exclusion du Ni), Ni <0,2 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391529
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11391529
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014005.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cobalt(IV) sulfide is a promising battery electrode material exhibiting good electrochemical properties for lithium sulfur batteries, thermal batteries and lithium ion secondary battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12013-10-4
Formule moléculaire CoS2
Poids moléculaire (g/mol) 123.05
Numéro MDL MFCD00064735
Clé InChI XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt 3+ ;trisulfide, cobalt sulfide,
CID PubChem 25147475
SMILES S=[Co]=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(IV) sulfide
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Ni), Ni < 0,2 %
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Slightly soluble in acid. Insoluble in water.
Nom IUPAC disulfanylidenecobalt
Poids de la formule 123.06
Pourcentage de pureté 99.5%