Learn More
Oxyde de cobalt, généralement 3,4 à 4,5 %, oxyde de molybdène généralement 11,5 à 14,5 % sur l’alumine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
Description
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cobalt oxide, Molybdenum oxide |
| Note relative au nom | On alumina |
| Couleur | Bleu |
| Forme physique | Extrudat trilobé |
| Quantité | 500 g |
| Numéro MDL | MFCD01074445 |
| Numéro UN | UN3077 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5% |
| Odeur | Odorless |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cobalt oxide, molybdenum oxide on alumina
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Molybdenum trioxide,Cobalt oxide