Learn More
Cobalt Standard: Co @ 6 wt% in Mineral Spirits, VHG™
Code produit. 18070550
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
200 g
400 g
Conditionnement:
100g
200g
400g
50g
Code produit. 18070550
Marque: VHG Labs VHGOCO6PIS50G
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Cobalt Standard: Co @ 6 wt% in Mineral Spirits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt
CAS 7440-48-4
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Cobalt
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire Co
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Co
SMILES [Co]
Nom IUPAC Cobalt
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Poids moléculaire (g/mol) 58
Quantité 50 g
Poids de la formule 58.9332 g/mol