Learn More
Ekastu Safety™ Masque filtrant Cobra Foldy FFP1
Code produit 10526920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Masque pour particules multifonction
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
10526920 Masque pour particules multifonction
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10526920 Fournisseur Ekastu Safety™ Code fournisseur 419210
Expédition estimée: 18-12-2026
Protège contre les fines particules inertes jusqu'à 4,5 fois la valeur NPF. Ekastu Safety™ Le masque filtrant Cobra Foldy FFP1 a une durée de conservation de cinq ans dans son emballage d'origine.
  • Conception de masque en 3D
  • Zone nasale confortable et revêtue de mousse
  • Pince-nez souple
  • Avec un harnais confortable et adapté au cyclisme et une pince de harnais de confort unique
  • Bracelet porte-bracelet sans métal
  • Spécialement conçu pour le porteur de EKASTU lunettes et lunettes de protection
  • Gain de place grâce à sa capacité de pliage
  • Emballés individuellement pour éviter toute contamination pendant le stockage
  • Protection contre les particules fines inertes jusqu’à 4,5 fois la valeur NPF
  • Classe de protection DIN EN 149:2001 FFP1 NR
  • Dans son emballage d'origine : durée de conservation de 5 ans
  • 20 pièces par paquet
    Spécification
    Certifications/Conformité DIN EN 149:2001 FFP1 NR
    Type de produit Masque pour particules multifonction
    À utiliser avec (application) Spécialement conçu pour les porteurs de EKASTU lunettes et lunettes de protection
    Quantité 20/Pk.
    Modèle Harnais cyclé et clip de harnais de confort unique