Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité jaunes Cobra
Click to view available options
:
Jaune
Description
- Lunettes de sécurité.
- Champ visuel panoramique.
- Ajustement enveloppant sans aucune interférence visuelle.
- Offrent une vision à 180° et une qualité optique parfaite.
- Possibilité de permuter les branches pour une sangle réglable et un bord en mousse.
- Protection supérieure.
- Pont antiglisse.
- Branches droites, confortables et antiglisse.
- EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
- EN 170, risques liés aux rayonnements - Protection UV : La protection filtre le rayonnement ultraviolet. Ce type de protection est particulièrement recommandé pendant les activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante, telles que les lampes à vapeur de mercure, les actiniques ou les germicides. Domaines d’application : 2-1.2, 2C-1.2 Couleur des verres : Transparent, bleu, jaune ou vert. L’ajout du code “Cˮ indique une bonne reconnaissance des couleurs par l’utilisateur.
- Risque mécanique F : impact à faible énergie : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
- Risque mécanique T : particules à grande vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation de particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
- Norme européenne CE : Monture marquée pour indiquer la conformité à la norme CE.
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Résistantes aux chocs, Anti-UV |
| Description | Modèle COBPSJ |
| Certifications / conformité (Europe) | EN166, EN170/2C-1.2, Risque mécanique F/T, Classe optique 1, CE |
| Teinte de la lentille | Jaune |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Intérieur / ciel couvert, protection, port prolongé |
| Comprend | Sangle réglable |
| Nbre par carton | 200/carton |
| Nb par paquet | 1/sachet, 10/ boîte. |
| Poids (métrique) | 28 g |
| Afficher plus |