Learn More
Description
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human Hela whole cell. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Spécification
Spécification
| Antigène | COL17A1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 4mg trehalose and 0.05mg sodium azide |
| Expression | COL17A1 |
| Numéro d’ordre du gène | Q9UMD9 |
| Alias de gène | 120 kDa linear IgA dermatosis antigen; 120 kDa linear IgA disease antigen; 120 kDa linear IgA disease antigen homolog; 180 kDa bullous pemphigoid antigen 2; 97 kDa LAD antigen; 97 kDa linear IgA bullous dermatosis antigen; 97 kDa linear IgA disease antigen; alpha 1 type XVII collagen; BA16H23.2; bA16H23.2 (collagen, type XVII, alpha 1 (BP180)); BP180; BPA-2; Bpag; BPAG2; Bullous pemphigoid antigen 2; bullous pemphigoid antigen 2 (180kD); Col17a1; Collagen alpha-1(XVII) chain; collagen type XVII alpha 1; collagen XVII, alpha-1 polypeptide; collagen, type XVII, alpha 1; ERED; LABD97; LAD-1; Linear IgA bullous disease antigen of 97 kDa; Linear IgA disease antigen 1; procollagen, type XVII, alpha 1; type XVII collagen alpha-1 |
| Symboles de gène(s) | COL17A1 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.