Learn More
Novus Biologicals™ Collagen III alpha 1/COL3A1 Native Protein
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
:
0.5mg; Unlabeled
Description
Native COL3A1. Source: Human Placenta (Accession #: P02461) The Collagen III alpha 1/COL3A1 Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P02461 |
| À utiliser avec (application) | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Formule | 0.5M Acetic Acid |
| Identification génétique (Entrez) | 1281 |
| Nom | Collagen III alpha 1/COL3A1 protein |
| Source | Human serum |
| Conditions de stockage | 4°C. Do not freeze. |
| Réactivité croisée | Human |
| Catégorie de recherche | Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix |
| Pureté ou qualité | Chromatography |