Learn More
Shamrock™ Ruban d’étiquetage avec code couleur, 12 m
Sans danger pour une utilisation dans les autoclaves, les congélateurs et les étuves. Il est possible d’écrire au marqueur, au stylo à bille, au feutre et même au crayon sur le ruban d’étiquetage avec code couleur Shamrock™.
34.65€ - 62.25€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type d’adhésif | Amovible |
Type de produit | Rubans d’étiquetage |
À utiliser avec (application) | Convient parfaitement aux marqueurs, crayons et feutres |
À utiliser avec (équipement) | Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11750075
|
Shamrock™
ST-34-12 |
Violet | 19 mm |
49.10€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11705493
|
Shamrock™
ST-34-5 |
Orange | 19 mm |
48.70€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11775483
|
Shamrock™
ST-34-2 |
Jaune | 19 mm |
48.70€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795483
|
Shamrock™
ST-34-4 |
Rouge | 19 mm |
49.05€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11715493
|
Shamrock™
ST-34-6 |
Bleu | 19 mm |
48.80€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11725753
|
Shamrock™
ST-10-4 |
Rouge | 25 mm |
55.95€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11745753
|
Shamrock™
ST-10-6 |
Bleu | 25 mm |
62.25€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11724794
|
Shamrock™
ST-12-2 |
Jaune | 13 mm |
34.75€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11794804
|
Shamrock™
ST-12-3 |
Vert | 13 mm |
34.65€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11765483
|
Shamrock™
ST-34-1 |
Blanc | 19 mm |
44.35€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11705513
|
Shamrock™
ST-34-7 |
Rose | 19 mm |
48.55€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11745483
|
Shamrock™
ST-12-6 |
Bleu | 13 mm |
38.30€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11785483
|
Shamrock™
ST-34-3 |
Vert | 19 mm |
48.90€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11720075
|
Shamrock™
ST-12-12 |
Violet | 13 mm |
35.05€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11794784
|
Shamrock™
ST-12-1 |
Blanc | 13 mm |
38.30€
12m |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11725483
|
Shamrock™
ST-12-4 |
Rouge | 13 mm |
34.65€
12m |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11735483
|
Shamrock™
ST-12-5 |
Orange | 13 mm |
38.50€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11755483
|
Shamrock™
ST-12-7 |
Rose | 13 mm |
34.75€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11715513
|
Shamrock™
ST-10-1 |
blanc | 25 mm |
55.05€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11735513
|
Shamrock™
ST-10-3 |
Vert | 25 mm |
60.80€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11725513
|
Shamrock™
ST-10-2 |
Jaune | 25 mm |
61.65€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11780075
|
Shamrock™
ST-10-12 |
Violet | 25 mm |
61.75€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11735753
|
Shamrock™
ST-10-5 |
Orange | 25 mm |
56.15€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11730075
|
Shamrock™
ST-12-14 |
Gris | 13 mm |
35.05€
12m |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760075
|
Shamrock™
ST-34-14 |
Gris | 19 mm |
44.70€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Températures allant de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage au stylo à bille, au crayon et au feutre
Spécification
Autoclavables | |
Rubans d’étiquetage | |
Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve | |
–20°C à +121°C |
Amovible | |
Convient parfaitement aux marqueurs, crayons et feutres | |
1 de chaque | |
12 m |