Learn More
Shamrock™ Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur
Proposée dans de nombreuses couleurs et tailles adaptées à vos besoins. Le ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur Shamrock™ offre de nombreuses possibilités de codage couleur en laboratoire - test, médecin ou service.
Marque: Shamrock™ ST-34-17
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Plage de températures de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage universel au stylo à bille, crayon de papier et marqueur
Spécification
Amovible | |
Rouleau | |
1 de chaque | |
12 m |
Chartreuse | |
Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur | |
12,7 m x 19 mm | |
19 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Shamrock™ Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur > Couleur : Chartreuse ; dimensions (L x l) : 12,7 m x 19 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu