Learn More
Shamrock™ Étiquettes adhésives rondes avec code couleur
Ces étiquettes adhésives rondes offrent une capacité de marquage universelle avec des stylos à bille, des crayons et des feutres pour une identification facile.
Marque: Shamrock™ SDL-75-6
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Résistantes à l’eau, à l’huile et aux acides
- Plage de températures comprise entre −20° et +121°C
- Peuvent être utilisées dans des autoclaves, congélateurs, réfrigérateurs et étuves
- 1000 étiquettes par feuille
Spécification
Autoclavables | |
Identification et étiquetage faciles | |
Rond | |
19 mm |
Bleu | |
1000 | |
–20°C à +121°C |