Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Comodius
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
46
47
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile Vibram™
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Conception | Comodius |
| Matériau de revêtement | Cuir Nappa pleine fleur |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 39 |
| Matériau au niveau des orteils | Aluminium |