Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Comodius
Doublure en cuir nappa et dessus en cuir pleine fleur de haute qualité. Exclusivement conçues pour les ajustements semi-orthopédiques, en particulier lorsque des semelles intérieures personnalisées sont nécessaires.
343.44€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Comodius |
Matériau de revêtement | Cuir Nappa pleine fleur |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918131
|
Emma Safety Footwear
MM10207039 |
39 |
343.44€
1 paire |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15928131
|
Emma Safety Footwear
MM10207040 |
40 |
343.44€
1 paire |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15938131
|
Emma Safety Footwear
MM10207041 |
41 |
343.44€
1 paire |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15948131
|
Emma Safety Footwear
MM10207042 |
42 |
343.44€
1 paire |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15958131
|
Emma Safety Footwear
MM10207043 |
43 |
343.44€
1 paire |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15968131
|
Emma Safety Footwear
MM10207044 |
44 |
343.44€
1 paire |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15978131
|
Emma Safety Footwear
MM10207046 |
46 |
343.44€
1 paire |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988131
|
Emma Safety Footwear
MM10207047 |
47 |
343.44€
1 paire |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile Vibram™
Specifications
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Cuir Nappa pleine fleur | |
Aluminium |
Lacets | |
Comodius | |
Cuir |