Learn More
Thermo Scientific™ Matériau calorifuge, 2 blocs, pour bains secs / blocs chauffants compacts
S’utilise avec : Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific™ 88871108
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ansSpécification
Matériau calorifuge pour 2 blocs | |
DEL | |
107 × 143 × 80 mm (4.2 × 5.6 × 3.2 in) |
Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™ | |
Matériau calorifuge |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.