Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle en plastique pour modèle S compact - bains secs / blocs chauffants compacts
Matériau : Plastique ; À utiliser avec : Chauffage de bloc/bain à sec modèle S compact Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific™ 88871110
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ansSpécification
Couvercle en plastique pour modèles S compacts | |
DEL | |
Couvercle en plastique |
Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™ | |
Plastique | |
86 × 122 × 40 mm (3.4 × 4.8 × 1.6 in) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.