Learn More
Fisherbrand™ Kits de purification de l’eau complets
Kits de déminéralisation de l’eau livrés avec tous les accessoires de connexion. Les kits de purification de l’eau complets Fisherbrand™ comprennent des montages muraux, des kits de couplage, des cartouches ORC et R3, une Cartouche de filtration et une cartouche COT en option.
sur devis - 1050.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable - filtre final |
---|---|
Débit | ORC, filtre : 60 L/h R3, COT : 20 L/h |
Porosité | 0,8 à 0,2 μm |
Type de résine | ORC : Charbon actif, R3 : Gel, COT : Mixte |
À utiliser avec (application) | préparation des milieux, enzymologie, microbiologie, spectroscopie d’absorption atomique, chromatographie d’échange d’ions, microscopie électronique |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11759149
|
Fisherbrand™
|
Purification organique élevée (COT résiduel faible) | Cartouche ORC + 2 cartouches R3 + cartouche COT + filtre final |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11729149
|
Fisherbrand™
|
Kit de recherche | Cartouche ORC + 2 cartouches R3 + filtre final |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Une solution simple et pratique pour les applications de purification de l’eau au quotidien.
- Comprend tous les accessoires de connexion : dispositif de montage mural, tubulure et raccord rapide pour robinet 15/21 (1/2 po) ou 20/27 (3/4 po)
- Les cartouches au charbon actif ORC éliminent le chlore, éliminent les goûts / odeurs désagréables et prolongent la durée de vie des cartouches de recherche
- Les cartouches de recherche R3 sont de la résine de gel avec un lit de mélange pour la déionisation anionique et cationique ; capte tout le CO2
- Les cartouches COT (modèle ZM83014 uniquement) sont un lit en résine mixte pour éliminer les traces organiques et les particules très fines pour une COT finale de < 100 ppb
- Le filtre final est un filtre stérilisant autoclavable avec un pore de 0,8-0,2 μm pour éliminer toutes les bactéries > 0,22 μm et 98 % des bactéries > 0,12 μm
Options :
- Kit de recherche (MPN ZM83011) :
- Pour : préparation des milieux, enzymologie, microbiologie, spectroscopie d’absorption atomique, chromatographie d’échange d’ions, microscopie électronique
- Inclut : Cartouche ORC + 2 cartouches R3 + filtre final
- Purification organique élevée (MPN ZM83014) :
- Pour : identique à ci-dessus, mais pour l’analyse nécessitant une COT résiduelle très faible
- Inclut : Cartouche ORC + 2 cartouches R3 + cartouche COT + filtre final
Spécification
Autoclavable - filtre final | |
0,8 à 0,2 μm | |
préparation des milieux, enzymologie, microbiologie, spectroscopie d’absorption atomique, chromatographie d’échange d’ions, microscopie électronique | |
10°C à 35°C |
ORC, filtre : 60 L/h R3, COT : 20 L/h | |
ORC : Charbon actif, R3 : Gel, COT : Mixte | |
ORC : 2,5 bars, R3/COT : 3 bars ; Filtre : 3,5 bars | |
Purification / déminéralisation de l’eau |