Learn More
Veolia Water Systems Filtre d’aération composite
Ces filtres microporeux hydrophobes de grande capacité, robustes et fiables, sont adaptés aux réservoirs en tant que filtres d’aération pour empêcher les particules, y compris les bactéries, de pénétrer dans l’eau stockée.
Marque: Veolia Water Systems LC136M2
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.16740kg
Description
- Filtres microporeux hydrophobes adaptés aux réservoirs en tant que filtres d’aération pour empêcher les particules, y compris les bactéries, de pénétrer dans l’eau stockée
- En associant des milieux absorbants à des milieux filtrants, les filtres d’aération composites peuvent également réduire la contamination au CO2 et la contamination organique de l’eau stockée
- Le filtre d’aération composite empêche les bactéries et autres particules de pénétrer dans l’eau stockée
- Le filtre composite microporeux hydrophobe réduit la contamination au CO2 et la contamination organique.
- Le filtre est conçu pour être utilisé avec certaines unités de purification d’eau Elga, notamment Biopure, Centra, Maxima, Medica et les unités de purification d’eau de la série Purelab.
Spécification
Empêche les particules, y compris les bactéries, de pénétrer dans l’eau stockée | |
Pour BIOPURE 7/15, CENTRA R 60/120, MAXIMA MK1/MK2, MEDICA 7/15 Mk1, MEDICA PRO, MEDICA-D 7/15, MEDICA-R 7/15, MEDICA-S 7/15, PURELAB Classic Mk1, PURELAB Classic Mk2, PURELAB Elect 5/10, PURELAB Option-E 25/50/80 (Elect), PURELAB Option-E 5/10, PURELAB Option-Q, PURELAB Option-R 30/60, PURELAB Option-R 7/15, PURELAB Option-S 30/60, PURELAB Option-S 7/15, PURELAB Prima 30/60/90/120, PURELAB Prima 7/15/30, PURELAB Pulse 1/2, PURELAB Ultra Mk1, PURELAB Ultra Mk2 | |
1 de chaque | |
Filtre d’aération composite |