Learn More
Kern Sohn Microscope à lumière transmise OBE
Elegant, dynamic and impressive - the new all-round compound microscope for schools, training and laboratories.
Marque: Kern Sohn OBE 132
Informations supplémentaires : Poids : 4.48800kg
Description
- Le KERN OBE 132 se distingue par son design exclusif et dynamique, à la robustesse et à l’ergonomie imbattables. Le compartiment de rangement pratique à l’arrière permet d’escamoter rapidement le câble d’alimentation. Le microscope peut aussi être alimenté par externe une batterie externe grâce au port USB
- La LED de 3 W à intensité variable sans à-coup éclaire à la perfection vos échantillons.
- Autre point fort, le tube Butterfly intégré de série, qui vous offre un angle d’observation idéal. Le condensateur d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d’ouverture est un autre signe de qualité de la série OBE, qui assure une focalisation optimale de la lumière
- La platine porte échantillon est réglable en hauteur grâce à des vis macro et micrométrique de part et d’autre du microscope. Un déplacement rapide de la préparation s’effectue grâce aux vis coaxiales
- Un grand choix oculaires et d’objectifs sont disponibles
- La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Domaine d'application: Enseignement scolaire, hématologie, sédiments, cabinets médicaux
- Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)
Spécification
Binocular | |
LED | |
4X, 10X, 40X, 100X | |
230 V |