Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur fileté mâle de compression
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
17.00€ - 39.50€
Spécification
Type de produit | Adaptateur fileté mâle de compression |
---|---|
Description | Compression x NPT(M) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PVDF |
Quantité d’emballage | Raccords 10 |
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11749539
|
Cole-Parmer™
06385-87 |
1/2 in NPT(M) |
17.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784749
|
Cole-Parmer™
06385-91 |
3/4 in NPT(M) |
39.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770449
|
Cole-Parmer™
06385-86 |
3/8 in NPT(M) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- En PVDF
Spécification
Adaptateur fileté mâle de compression | |
Autoclavables | |
Raccords 10 | |
Droit |
Compression x NPT(M) | |
PVDF | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |