Learn More
Eppendorf™ Concentrator plus
L'Eppendorf Concentrator plus a été conçue pour offrir une solution ergonomique, intuitive et durable qui trouve sa place facilement sur votre paillasse.
Marque:  Eppendorf™ 5305000703
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 33.03000kg
Code produit. 11692929
  • 10585.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Livré en 3 configurations système
  • Fonctionnement extrêmement silencieux < 50 dB(A)
  • La pompe à membrane en PTFE résiste aux produits chimiques et ne nécessite pas d’entretien. Vous n’avez plus besoin de changer son huile
  • Son faible encombrement permet un gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Large gamme de 15 options de rotor pour accueillir des tubes de 0,2 à 50 ml, des microplaques et des plaques PCR
  • Système d’entraînement à induction sans moteur résistant aux produits chimiques, chambre en acier inox pour un fonctionnement sans problème
  • Peut être raccordé à la plupart des pièges à froid disponibles sur le marché pour une utilisation avec des vapeurs
  • Couvercle revêtu pour une résistance chimique accrue
  • Spécification
    Spécification
    Sans rotor
    230 V
    Concentrator Plus
    350 W
    Concentrateurs
    Pompe à vide à membrane intégrée
    230 V, 50/60 Hz (UE)
    58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 in)