Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs
Condensateur pour la condensation des vapeurs.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05210304
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 10077720
  • 62.01€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2024
Description
  • Résistance aux produits chimiques
  • Grande résistance à la température
Spécification
Spécification
NS 29/32
Condenseur
250 mm