Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseur conforme à Allihn
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05223311
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Condenseurs Allihn conformes à la norme DIN 12581
- Pour la condensation des vapeurs
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
- En tubulure DURAN™
Spécification
Deux olives en plastique filetées, filetages GL 14 | |
NS 14/23 | |
250 mm |