Learn More
Solution de conductivité à 500 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12994485 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
Code produit. 12994485
Marque: Fisher Chemical CTE 006 500
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Conductivité 500μS.cm-1
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL