Learn More
Étalon de conductivité, 111800 μS/cm, certifié NIST, Chem-Lab
Code produit. 11963083
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Code produit. 11963083
Marque: Chem-Lab CL03.1104.1000
Étalonne les électrodes et les compteurs pour des mesures précises de la conductivité électrique et thermique. Étalon de conductivité, 111800 μS/cm, certifié NIST, Chem-lab est une solution de chlorure de potassium 1 M pour une utilisation en laboratoire et des mesures LF. 102,1 mS à 20°C, 111,8 mS à 25°C (±1 %).
5°C—74,1 ms/cm
10°C—83,2 ms/cm
15°C—92,5 ms/cm
20°C—102,1 ms/cm
25°C—111,8 ms/cm
30°C—121,7 ms/cm
35°C—131,7 ms/cm
40°C—142,1 ms/cm
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Conditionnement Polyéthylène
CAS 7447-40-7
Densité 1.04g/mL
Conductivité 111800μS/cm
Formule moléculaire ClK
Concentration 1.0 M
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.56g/mol