Learn More
Étalon de conductivité, 12 880 μs/cm, certifié NIST, Chem-Lab
Code produit. 11923254
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11923254
Marque: Chem-Lab CL03.1108.1000
Étalonne les électrodes et les compteurs pour des mesures précises de la conductivité électrique et thermique. L’étalon de conductivité, 12 880 μs/cm, certifié NIST, Chem-Lab est une solution de chlorure de potassium 0,1 M pour une utilisation en laboratoire et des mesures LF. 11,67 ms à 20°C, 12,88 ms à 25°C (±1 %).
5°C—8,22 ms/cm
10°C—9,33 ms/cm
15°C—10,48 ms/cm
20°C—11,67 ms/cm
25°C—12,88 ms/cm
30°C—14,12 ms/cm
35°C—15,38 ms/cm
40°C—16,67 ms/cm
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Conditionnement Polyéthylène
CAS 7447-40-7
Densité 1.01g/mL
Conductivité 12880μS/cm
Formule moléculaire ClK
Concentration 0.1 M
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.56g/mol