Learn More
Étalon de conductivité, NIST Traceable, 50 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11526723 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11526723
Marque: Reagecon CSKC50
Edge
Agréé ISO 17025. L’étalon de conductivité Reagecon™ 50μS/cm, avec traçabilité NIST, est un étalon non dangereux à faible niveau de conductivité et à base aqueuse présentant un haut degré de précision, une faible variation de température et une stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration, même après l’ouverture du flacon.
Cet étalon de conductivité est à base aqueuse, supprimant ainsi toutes les erreurs attribuables à la disparité des matrices. Les étalons aqueux ne sont pas dangereux, ce qui facilite le stockage, la manipulation et la mise au rebut. Chaque flacon est fourni avec un certificat d’analyse exhaustif. Un tableau des variations de la conductivité avec la température est imprimé sur l’étiquette.
  • Commodité et réduction des coûts—Réduction des exigences et des formalités en matière de santé, de sécurité et d’environnement
  • Coefficient de variation de température très faible—Réduit les erreurs de mesure et permet des conditions non contrôlées par la température ou des travaux sur le terrain
  • Stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration—Élimine la nécessité d’ouvrir un nouveau flacon d’étalon à chaque utilisation
  • Haute précision (±1 % à 25°C) —Lui permet d’être utilisé comme étalon ou contrôle, conformément aux exigences les plus rigoureuses (p. exemple, USP)
Spécification
Certificat d’analyse Yes
Conductivité 50μS/cm (±1% at 25°C)
Forme physique Liquide
À utiliser avec (équipement) Conductimètres
Solvent or Matrix Water
Quantité 500 mL