Learn More
Solution de test de conductivité Chlorure de potassium, SI Analytics™
Code produit. 11914809 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Ampoules 3 x 6
250 mL
500 mL
Conditionnement:
3 x 6 ampoules
Flacon en polyéthylène
Concentration:
0.01 mol/L
0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
5mS/cm
Conditionnement:
1 pièce
250mL
Code produit. 11914809
Marque: SI Analytics 285126293
SI Analytics™ Solution pour test de conductivité au chlorure de potassium permet de déterminer la capacité d’une substance à conduire de l’électricité.
  • Mélange composé d’eau et de chlorure de potassium
  • Conserver à température ambiante
  • Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
  • Ce produit ne présente aucun risque d’explosion
  • Ne laissez pas le produit non dilué ou de grandes quantités de celui-ci atteindre la nappe phréatique, les cours d’eau ou le système d’égout
  • De petites quantités peuvent être diluées avec beaucoup d’eau, puis éliminées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement 3 x 6 ampoules
Odeur Odorless
Densité 1g/cm3
Forme physique Fluid
Concentration 0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Quantité 20 mL