Learn More
Solution de test de conductivité Chlorure de potassium, SI Analytics™
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Ampoules 3 x 6
250 mL
500 mL
Conditionnement:
3 x 6 ampoules
Flacon en polyéthylène
Concentration:
0.01 mol/L
0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
5mS/cm
Conditionnement:
1 pièce
250mL
Description
- Mélange composé d’eau et de chlorure de potassium
- Conserver à température ambiante
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Ce produit ne présente aucun risque d’explosion
- Ne laissez pas le produit non dilué ou de grandes quantités de celui-ci atteindre la nappe phréatique, les cours d’eau ou le système d’égout
- De petites quantités peuvent être diluées avec beaucoup d’eau, puis éliminées
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon en polyéthylène |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 1g/cm3 |
| Forme physique | Liquides |
| Concentration | 0.01 mol/L |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7 |
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Solubilité | Entièrement miscible dans l’eau |
| Afficher plus |