Learn More
Greiner Bio-One Tubes de protection contre la lumière en PP à fond conique
Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière.
Marque:  Greiner Bio-One 188280
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10723544
  • 823.83€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Avec bouchon à vis
  • Graduations bleues
  • Sans surface d’écriture
  • Stérile
  • Couleur du tube : Marron
  • Couleur du bouchon: Bleu
Service Plan
Non
Spécification
Spécification
Bleu
15 ml
Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière.
Stérile
Conique
17 mm
Tube protecteur léger
Marron
En PP
1000
120 mm
Pastille de marquage blanche