Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conical Joint Clips Type Keck™
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
42.67€ - 84.85€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10050271
|
Lenz Laborglasintrumente
01103745 |
Pour joints rodés NS 45/40 | Marron |
84.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10569941
|
Lenz Laborglasintrumente
01103712 |
Pour joints rodés NS 12/21 | Violet |
42.67€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- For conical ground joints
- Material: POM, outstanding chemical resistance
- Operating temperature up to approx. 150 °C
Spécification
POM |